Learn More
Ácido linoleico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044723
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11362117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07949.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.452 g/mol
Unsaturated μ-6 fatty acid Linoleic acid is involved in the production of quick-drying oils which are used in oil paints and varnishes. It is also used in beauty products due to its beneficial properties on the skin such as moisture retention. It is a key starting material for the synthesis of linoleyl alcohol and octadecanoic acid. It is used as a precursor of arachidonic acid (AA) and various prostaglandins. It may be used to improve the delivery and efficacy of anti-cancer drugs and in cancer protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido linoleico graso insaturado µ-6 participa en la producción de aceites de secado rápido que se utilizan en pinturas al óleo y barnices. También se utiliza en productos de belleza debido a sus propiedades beneficiosas para la piel, como la retención de la humedad. Es un material de partida clave para la síntesis del alcohol linoleico y el ácido octadecanoico. Se utiliza como precursor del ácido araquidónico (AA) y varias prostaglandinas. Se puede utilizar para mejorar la administración y la eficacia de los fármacos contra el cáncer y en la protección contra el cáncer.
Solubilidad
Miscible con dimetilsulfóxido, etanol, éter, éter de petróleo, dimetilformamida, acetona y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-33-3
Fórmula molecular C18H32O2
Peso molecular (g/mol) 280.452
Número MDL MFCD00064241
Clave InChI OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Sinónimo linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
Nombre IUPAC ácido (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoico
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linoleic acid
Punto de fusión -12°C
Densidad 0.902
Punto de ebullición 230°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Weak, Characteristic
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Índice de refracción 1.4699
Cantidad 5 g
Beilstein 1727101
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,5505
Información de solubilidad Miscible with dimethyl sulfoxide,ethanol,ether,petroleum ether,dimethylformamide,acetone and benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.45
Porcentaje de pureza 95%