missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LINGO3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
391.65€ - 590.10€
Especificaciones
| Antígeno | LINGO3 |
|---|---|
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18268884
|
Novus Biologicals
NBP2-56488 |
100 μL |
624.00€ 590.10€ / 100 microlitros Ahorro 33.90€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18626146
|
Novus Biologicals
NBP2-56488-25ul |
25 μL |
415.00€ 391.65€ / 25 microlitros Ahorro 23.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
LINGO3 Polyclonal specifically detects LINGO3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| LINGO3 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| hCG2040376, LERN2, Leucine Rich Repeat And Ig Domain Containing 3, Leucine Rich Repeat Neuronal 6B, Leucine-Rich Repeat And Immunoglobulin-Like Domain-Containing Nogo, Leucine-Rich Repeat Neuronal Protein 2, Leucine-Rich Repeat Neuronal Protein 6B, LRRN6B | |
| LINGO3 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 645191 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LERCNLTALSGESLGHLRSLGALRLRHLAIASLEDQNFRRLPGLLHLEIDNWP | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto