Learn More
Kern Sohn Lined Wooden Box for Single Weight
Código de producto. 17332013
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Admite:
Pesa de 1 g
Pesa de 20 kg
Pesa de 2 g
Pesa de 50 g
Pesa de 50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
17332013 Pesa de 1 g cada uno
17362013 Pesa de 2 g cada uno
17392013 Pesa de 50 g cada uno
17322023 Pesa de 20 kg cada uno
17352023 Pesa de 50 kg cada uno
5 options
Código de producto. 17332013
Marca: Kern Sohn 317010100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Wooden case for a single weight.
  • Wooden
  • For button/compact weight design
Especificaciones
Descripción Lined
Material Wood
Para utilizar con (equipo) Class E1 and F1 Weights
Admite Pesa de 1 g