Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de poliacrilamida lineal para precipitación de ADN/ARN,/ml, calidad para biología molecular
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente, sin color |
| Contenido y almacenamiento | −30°− hasta 10 °C |
| Tipo de producto | Solución de poliacrilamida lineal |
| Cantidad | 1mL |
| Sinónimo | Solución de LPA para precipitación de ADN/ARN, calidad para biología molecular; |
| Formulario | Líquido |