Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con códigos de barra lineales
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4526100
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
1,5 ml
1,8/ml
1,8 mL
2,0 ml
5 ml
Diámetro (métrico):
12 mm
12,5 mm
12.5mm
13,5 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Longitud (métrico):
38,1 mm
48 mm
48mm
48 mm
48,3 mm
92 mm
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 1800
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Esterilidad Longitud (métrico) unitSize
10205212 2 ml 13,5 mm Estéril 38,1 mm 500 PCS
10758514 1,5 ml 12 mm Estéril 48 mm paquete de 500
10738324 2,0 ml 13,5 mm Estéril 48,3 mm 500 PCS
12813143 1,8 mL 12.5mm Estéril 48mm paquete de 1800
10317862 1,8/ml 12,5 mm No estéril 48 mm paquete de 1800
10653513 5 ml 13,5 mm Estéril 92 mm paquete de 250
6 options
Código de producto. 10205212
Marca: Thermo Scientific™ 50010012
Simplifique el seguimiento de los tubos criogénicos con los códigos de barras lineales y duraderos impresos directamente en el lateral del tubo.
Simplifique el inventario de muestras. Los tubos con códigos de barras lineales Thermo Scientific™ presentan tubos criogénicos Thermo Scientific™ Nunc™ y Thermo Scientific™ Nalgene™ con códigos de barras impresos directamente que son más resistentes que las etiquetas. Elija entre las opciones no personalizadas disponibles que se muestran a continuación o las personalizadas con una amplia gama de elección de tipos de código, longitud y formato.
Características:
  • Código de barras negro impreso directamente sobre fondo blanco para un alto contraste y fácil lectura incluso en condiciones de alta congelación
  • Código legible por humanos ubicado bajo el código de barras para una sencilla identificación visual sin lector de códigos de barras
  • Códigos de barras resistentes a IPA, DMSO, lejía al 5 %, ácido acético al 10 % y NaOH al 10 %
  • Materias primas sin citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras y tubos con certificación que garantiza la ausencia de ADNasa y ARNasa para las aplicaciones genómicas
  • Opciones de roscas internas y externas disponibles
  • Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
  • Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 13,5 mm
Diámetro exterior (imperial) 0,5 in
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2 ml
Forma del fondo Cónicos
Material Polipropileno
Estilo de rosca Externo
Longitud (imperial) 1,5 in
Longitud (métrico) 38,1 mm
N.º por caja 500
N.° por paquete 25
Sin ARNasa
Código de barras Código de barras lineal
Línea de productos Nalgene
Esterilidad Estéril
Graduated No
Antirrotación
Cantidad de embalaje 500/caja
Material del cierre Polietileno
Capacidad (imperial) 0,0405 oz
Sin ADNasa
Altura (métrico) 38,1 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca