missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lineage Cocktail 1 (lin 1) (CD3, CD14, CD16, CD19, CD20, CD56) Mouse anti-Human, FITC, Clone: MφP9 (also known as MφP-9),NCAM16.2 (also known as NCAM 16),3G8,SK7 (also known as Leu-4),L27,SJ25C1 (also known as SJ25-C1), BD FastImmune™

Código de producto. 15855918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15855918 50 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15855918

Marca: BD Biosciences 340546

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lineage Cocktail 1 (lin 1) (CD3, CD14, CD16, CD19, CD20, CD56) Monoclonal antibody specifically detects Lineage Cocktail 1 (lin 1) (CD3, CD14, CD16, CD19, CD20, CD56) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lineage Cocktail 1 (lin 1) (CD3, CD14, CD16, CD19, CD20, CD56)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MφP9 (also known as MφP-9), NCAM16.2 (also known as NCAM 16), 3G8, SK7 (also known as Leu-4), L27, SJ25C1 (also known as SJ25-C1)
Concentración 140.6 μg/mL
Conjugado FITC
Especie del huésped Mouse
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ, IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.