Learn More
Linalool, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-153772 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 LT
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10387050 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10746151 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10464975 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
3 options
Código de producto. 10387050
Marca: Thermo Scientific Acros 125151000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-70-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-70-6
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00008906
Clave InChI CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
PubChem CID 6549
ChEBI CHEBI:17580
Nombre IUPAC 3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linalool
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8610g/mL
Punto de ebullición 199.0°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Índice de refracción 1.4600 to 1.4640
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 462
Índice Merck 15, 5550
Gravedad específica 0.861
Rotación específica -2° to +2° (20°C, 589nm) (neat)
Información de solubilidad Solubility in water: 1.45g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 4.4 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Linalool
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.