Learn More
Linalool, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
11407067 100 mL 100 ml
11417067 500 mL 500 ml
11427067 2500 mL 2500 ml
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11407067
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14424.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 78-70-6 | C10H18O | 154.253 g/mol
Linalool is used as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions. as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El linalool se utiliza como aroma en el 60-80 % de productos de higiene perfumados y productos de limpieza, incluidos jabones, detergentes, champús y lociones.
Solubilidad
Soluble en agua (1,589 g/L a 25 °C).
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-70-6
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.253
Número MDL MFCD00008906
Clave InChI CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
PubChem CID 6549
ChEBI CHEBI:17580
Nombre IUPAC 3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Spécification
Nombre del producto químico o material Linalool
Densidad 0.865
Punto de ebullición 199°C to 200°C
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Índice de refracción 1.462
Cantidad 100 mL
Beilstein 1721488
Índice Merck 14,5495
Información de solubilidad Soluble in water (1.589g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Linalool
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Mention de danger
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: Linalool
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.