Learn More
LIN28B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16822615 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16822615 20 μL 20 microlitros
16812615 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16822615
Marca: Proteintech 240171AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The GNL1 gene, identified in the human major histocompatibility complex class I region, shows a high degree of similarity with its mouse counterpart. The GNL1 gene is located less than 2 kb centromeric to HLA-E, in the same transcriptional orientation. GNL1 is telomeric to HLA-B and HLA-C.
Especificaciones
Antígeno LIN28B
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica LIN28B
N.º de referencia del gen Q45KJ6, Q6ZN17
Alias de gen CSDD2, lin 28 homolog B (C. elegans), Lin 28B, LIN28B, Protein lin 28 homolog B
Símbolos de los genes Lin28b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LIN28B Fusion Protein Ag21241
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 380669, 389421
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG