Learn More
Lin28B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | Lin28B |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16835714
|
Proteintech
16178-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16825714
|
Proteintech
16178-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody is specific to LIN28B.
The GNL1 gene, identified in the human major histocompatibility complex class I region, shows a high degree of similarity with its mouse counterpart. The GNL1 gene is located less than 2 kb centromeric to HLA-E, in the same transcriptional orientation. GNL1 is telomeric to HLA-B and HLA-C.Especificaciones
| Lin28B | |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q45KJ6, Q6ZN17 | |
| 380669, 389421 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| LIN28B |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CSDD2, lin 28 homolog B (C. elegans), Lin 28B, Lin28, LIN28B, Protein lin 28 homolog B | |
| Lin28b | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |