Learn More
(+)-Limoneno, 96 %, no estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
5 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10387640 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10216140 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10064053 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10387640
Marca: Thermo Scientific Acros 179395000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5989-27-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5989-27-5 , 10191-41-0
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00062991
Clave InChI XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Sinónimo d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Limonene
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -74.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8405g/mL
Punto de ebullición 175.4°C to 176.0°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4700 to 1.4740
Cantidad 500 mL
Número UN 2052
Beilstein 05, 133
Índice Merck 14, 5493
Gravedad específica 0.8405
Condición de rotación específica +106.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Rotación específica + 106.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol
Nombre IUPAC (4R)-1-metil-4-(prop-1-en-2-il)ciclohexal-1-eno
Viscosidad 0.846 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+)-Limonene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.