Learn More
Tocris Bioscience™ LIMKi 3
Descripción
LIMKi 3 is a potent LIM kinase inhibitor (IC50 values are 7 and 8 nM for LIMK1 and LIMK2 respectively). Inhibits cofilin phosphorylation in MDA-MB-231 breast cancer cells. Reduces MDA-MB-231 tumor cell invasion in a 3D matrigel invasion assay.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | LIMKi 3 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 431.29 |
| Inhibidores | LIMKi 3 |
Para uso exclusivo en investigación