Learn More
LIMA1 Monoclonal Antibody (OTI7H5), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200016126
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17530044 30 μL 30 microlitros
17510044 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17530044
Proveedor: Origene Technologies TA808601S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
LIMA1 Monoclonal antibody specifically detects LIMA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno LIMA1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7H5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZNF449
N.º de referencia del gen Q6P9G9
Alias de gen 1110021C24Rik; D15Ertd366e; Epithelial protein lost in neoplasm; epithelial protein lost in neoplasm beta; eplin; LIM domain and actin binding 1; LIM domain and actin-binding protein 1; LIMA1; mEPLIN; PP624; SREBP3; sterol regulatory element binding protein 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ZNF449 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 203523
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1