Descripción
The LILRB1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human LILRB1. This antibody recognizes human antigen. The LILRB1 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LILRB1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 333 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 150 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 10859 |
| Especies diana | Human |
| Mostrar más |