Learn More
Gilac™ Lightweight Nesting Pallet
Código de producto. 17958601
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
600 x 800 x 130 mm
800 x 1200 x 155 mm
1200 x 1000 x 160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17958601
Marca: Gilac™ G052202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lightweight Pallet is nesting and therefore space-saving when stored empty.
  • Lightweight nesting plastic pallet.
  • Nesting and therefore space-saving when stored empty.
  • Storage prohibited on racks: the pads of the pallets are incompatible with the rails of the racks.
Especificaciones
Tipo de producto Aero Tote Pallet
Color Black
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 800 x 1200 x 155 mm
Capacidad (imperial) 3306.93 lb.
Capacidad (métrico) 1500 kg
Altura (imperial) 6.1 in.
Altura (métrico) 155 mm
Longitud (imperial) 31.5 in.
Longitud (métrico) 800 mm
Anchura (imperial) 47.2 in.
Anchura (métrico) 1200 mm