Learn More
Biochrom Lightwave 3
Código de producto. p-7235819
Change view
Click to view available options
Incluye:
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro, conectividad Bluetooth
Espectrofotómetro, conectividad Bluetooth, impresora en serie integrada
Espectrofotómetro, impresora en serie integrada
Interfaz:
Pantalla grande, interfaz de usuario de botón, puerto USB, PC mediante software PVC
Pantalla grande, interfaz de usuario de botón, puerto USB, PC mediante software PVC, conectividad Bluetooth
Impresora incluida:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Interfaz Impresora incluida unitSize
17143628 Espectrofotómetro Pantalla grande, interfaz de usuario de botón, puerto USB, PC mediante software PVC No cada uno
17253064 Espectrofotómetro, impresora en serie integrada Pantalla grande, interfaz de usuario de botón, puerto USB, PC mediante software PVC Sí cada uno
17263064 Espectrofotómetro, conectividad Bluetooth Pantalla grande, interfaz de usuario de botón, puerto USB, PC mediante software PVC, conectividad Bluetooth No cada uno
17273064 Espectrofotómetro, conectividad Bluetooth, impresora en serie integrada Pantalla grande, interfaz de usuario de botón, puerto USB, PC mediante software PVC, conectividad Bluetooth Sí cada uno
4 options
Código de producto. 17143628
Marca: Biochrom 80300742
The Lightwave 3 is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port.
  • Espectrofotómetro UV/Vis de haz dividido (RBC) que cubre de 190 a 1100 nm (ancho de banda de 5 nm)
  • Puerto USB para la recopilación de datos
  • Acepta cubetas de 10, 20 y 40 mm de trayectorias ópticas
  • El software integrado proporciona barrido rápido, mediciones de longitud de onda fija, cinética y concentración con una capacidad gráfica completa además de la capacidad de almacenar hasta 90 métodos
  • Elija incluir una impresora en serie integrada, conectividad Bluetooth o ambas
  • Ligero y apilable para su almacenamiento
Especificaciones
Altura del centro del haz 15 mm
Fondo (imperial) 15,3 in
Fondo (métrico) 390 mm
Tipo de detector Matriz CMOS doble
Pantalla Graphic LCD
Idiomas Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés
Fuente de luz Flash de xenón
Línea de productos Lightwave 3
Ancho de banda espectral 5 nm
Tipo Espectrofotómetro UV-Vis
Tensión 120/240 V
Wavelength Range De 190 nm a 1100 nm
Para utilizar con (aplicación) Espectrofotometría UV/Vis
Altura (imperial) 3,9 in
Altura (métrico) 100 mm
Incluye Espectrofotómetro
Interfaz Pantalla grande, interfaz de usuario de botón, puerto USB, PC mediante software PVC
Monocromador Rejilla plana
Ruido ± 0,005 pico a pico ± 0,002 RMS
Linealidad fotométrica ± 1,3 % o ± 0,008 A, lo que sea mayor (a 546 nm)
Intervalo fotométrico De -0,3 a 2,5 A, de 0,3 a 199 %T
Repetibilidad fotométrica ± 0,002 A a 0,5 A (a 546 nm)
Impresora incluida No
Forma Round
Luz difusa < 0,5 %T 340 nm
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 1 nm
Peso (imperial) 6,6 lb
Peso (métrico) 3 kg
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 260 mm