Learn More
Biochrom Lightwave 3+
Descripción
- Espectrofotómetro UV/Vis de haz dividido (RBC) que cubre de 190 a 1100 nm (ancho de banda de 3 nm)
- Puerto USB para la recopilación de datos
- Acepta cubetas de 10, 20 y 40 mm de trayectorias ópticas
- El software integrado proporciona barrido rápido, mediciones de longitud de onda fija, cinética y concentración con una capacidad gráfica completa además de la capacidad de almacenar hasta 90 métodos
- Elija incluir una impresora en serie integrada, conectividad Bluetooth o ambas
- Ligero y apilable para su almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Altura del centro del haz | 15 mm |
| Fondo (imperial) | 15,3 in |
| Fondo (métrico) | 390 mm |
| Tipo de detector | Matriz CMOS doble |
| Pantalla | Graphic LCD |
| Idiomas | Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés |
| Fuente de luz | Flash de xenón |
| Línea de productos | Lightwave 3+ |
| Ancho de banda espectral | 3 nm |
| Tipo | Espectrofotómetro UV-Vis |
| Mostrar más |