Learn More
Lightnin Hélices de acero inoxidable para iluminación
Código de producto. 11794639 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11794639 50,8 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11794639
Marca: Lightnin 0454500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
316 Stainless Steel Propeller with Ring Guard protects dip tubes or sensors in your mixing vessel.
Hélice con anillo de guarda
• Completar por el eje a elegir
• Hélice protegida
Especificaciones
Diámetro (imperial) 2 in
Diámetro del eje (imperial) 0,3125 in
Diámetro (métrico) 50,8 mm
Diámetro del eje (métrico) 7.9 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo Hélice