Learn More
Cole-Parmer™ Mezclador de accionamiento por engranajes de alta resistencia Lightnin
Código de producto. 15457443 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
De 20 a 280 rpm
De 20 a 350 rpm
Modelo:
EV5P25A1D36
EV5P25A1F48
EV5P25A1J60
EV5P25ET1F48
EV5P25M1E36
EV5P25M1F48
EV5P25M1J60
EV5P25T1F48
EV5P25T1J60
EV5P50A2L36
EV5P50M2L36
EV5P50T2L36
EV5P5OAIP60
EV6P75M2X60
EV6P75T2T48
EV6P75T2X60
Tipo de motor:
Accionado por aire
TEFC
TENV
XPRF
par de torsión:
1440 in oz
2701 in oz
720 in oz
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Code produit. Velocidad Modelo Tipo de motor par de torsión unitSize
15457443 De 20 a 350 rpm EV5P25M1F48 TENV 720 in oz cada uno
15427453 De 20 a 280 rpm EV6P75M2X60 TENV 2701 in oz cada uno
15407463 De 20 a 280 rpm EV6P75T2T48 TEFC 2701 in oz cada uno
15417463 De 20 a 280 rpm EV6P75T2X60 TEFC 2701 in oz cada uno
15417443 De 20 a 350 rpm EV5P25M1E36 TENV 720 in oz cada uno
15427443 De 20 a 350 rpm EV5P25A1D36 Accionado por aire 720 in oz cada uno
15467443 De 20 a 350 rpm EV5P25A1F48 Accionado por aire 720 in oz cada uno
15407453 De 20 a 350 rpm EV5P25M1J60 TENV 720 in oz cada uno
15417453 De 20 a 350 rpm EV5P25A1J60 Accionado por aire 720 in oz cada uno
15467453 De 20 a 350 rpm EV5P25ET1F48 XPRF 720 in oz cada uno
15477453 De 20 a 350 rpm EV5P25T1F48 TEFC 720 in oz cada uno
15487453 De 20 a 350 rpm EV5P25T1J60 TEFC 720 in oz cada uno
15437443 De 20 a 350 rpm EV5P50M2L36 TENV 1440 in oz cada uno
15447443 De 20 a 350 rpm EV5P50A2L36 Accionado por aire 1440 in oz cada uno
15457453 De 20 a 350 rpm EV5P50T2L36 TEFC 1440 in oz cada uno
15437473 De 20 a 350 rpm EV5P5OAIP60 Accionado por aire 1440 in oz cada uno
16 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15457443
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer™ 5031008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Los mezcladores de accionamiento por engranajes de alta resistencia Lightnin son ideales para mezclar materiales de alta viscosidad o grandes lotes de líquidos similares a agua. Todos los modelos mantienen velocidades de 20 a 350 rpm (relación 20:1) y generan el par de torsión suficiente para mezclar fluidos altamente viscosos.
  • Incluye:
    • Eje 316 SS, propulsor 316 SS A-310 y eje hueco de accionamiento con tornillo de ajuste.
    • Los modelos 50310-68, -70 y -72 también incluyen un adaptador de tapón y un propulsor plegable.
  • Más información sobre este elemento:
    • Estos mezcladores de accionamiento por engranajes de velocidad variable son ideales para mezclar materiales de alta viscosidad o grandes lotes de líquidos similares al agua. Todos los modelos mantienen velocidades de 20 a 350 rpm (relación 20:1) y generan el par de torsión suficiente para mezclar fluidos altamente viscosos.
    • Los mezcladores de accionamiento por engranajes se montan con abrazaderas de depósito de compensación de 20 °> (incluidas). Disponible como mezclador con unidad de aire o eléctrico.
    • Seleccione entre tres opciones de velocidad: de 20 a 350 rpm (relación 20:1), de 20 a 280 rpm (relación 14:1) o velocidad fija de 350 o 280 rpm. Los mezcladores de 3⁄4 CV generan un par de torsión suficiente para sus aplicaciones de alta viscosidad.
Spécification
Velocidad De 20 a 350 rpm
Diámetro del eje (imperial) 0,75 in
Diámetro del eje (métrico) 19,05 mm
Caballos de fuerza 1/4 CV
Incluye Eje 316 SS, propulsor 316 SS A-310 y eje hueco de accionamiento con tornillo de ajuste
Material acero inoxidable 316
Modelo EV5P25M1F48
Tipo de motor TENV
par de torsión 720 in oz
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.