Learn More
Cole-Parmer™ Mezclador de accionamiento por engranajes de alta resistencia Lightnin
Código de producto. 15407463 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
De 20 a 280 rpm
De 20 a 350 rpm
Modelo:
EV5P25A1D36
EV5P25A1F48
EV5P25A1J60
EV5P25ET1F48
EV5P25M1E36
EV5P25M1F48
EV5P25M1J60
EV5P25T1F48
EV5P25T1J60
EV5P50A2L36
EV5P50M2L36
EV5P50T2L36
EV5P5OAIP60
EV6P75M2X60
EV6P75T2T48
EV6P75T2X60
Tipo de motor:
Accionado por aire
TEFC
TENV
XPRF
par de torsión:
1440 in oz
2701 in oz
720 in oz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Modelo Tipo de motor par de torsión unitSize
15407463 De 20 a 280 rpm EV6P75T2T48 TEFC 2701 in oz cada uno
15427453 De 20 a 280 rpm EV6P75M2X60 TENV 2701 in oz cada uno
15417463 De 20 a 280 rpm EV6P75T2X60 TEFC 2701 in oz cada uno
15417443 De 20 a 350 rpm EV5P25M1E36 TENV 720 in oz cada uno
15427443 De 20 a 350 rpm EV5P25A1D36 Accionado por aire 720 in oz cada uno
15457443 De 20 a 350 rpm EV5P25M1F48 TENV 720 in oz cada uno
15467443 De 20 a 350 rpm EV5P25A1F48 Accionado por aire 720 in oz cada uno
15407453 De 20 a 350 rpm EV5P25M1J60 TENV 720 in oz cada uno
15417453 De 20 a 350 rpm EV5P25A1J60 Accionado por aire 720 in oz cada uno
15467453 De 20 a 350 rpm EV5P25ET1F48 XPRF 720 in oz cada uno
15477453 De 20 a 350 rpm EV5P25T1F48 TEFC 720 in oz cada uno
15487453 De 20 a 350 rpm EV5P25T1J60 TEFC 720 in oz cada uno
15437443 De 20 a 350 rpm EV5P50M2L36 TENV 1440 in oz cada uno
15447443 De 20 a 350 rpm EV5P50A2L36 Accionado por aire 1440 in oz cada uno
15457453 De 20 a 350 rpm EV5P50T2L36 TEFC 1440 in oz cada uno
15437473 De 20 a 350 rpm EV5P5OAIP60 Accionado por aire 1440 in oz cada uno
16 options
Código de producto. 15407463
Marca: Cole-Parmer™ 5031060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los mezcladores de accionamiento por engranajes de alta resistencia Lightnin son ideales para mezclar materiales de alta viscosidad o grandes lotes de líquidos similares a agua. Todos los modelos mantienen velocidades de 20 a 350 rpm (relación 20:1) y generan el par de torsión suficiente para mezclar fluidos altamente viscosos.
  • Includes:
    • 316 SS shaft, 316 SS A-310 impeller, and drive quill with set screw.
    • Models 50310-68, -70 and -72 also include bung adapter and a folding impeller.
  • More About This Item:
    • These variable-speed, gear-drive mixers are ideal for mixing your high-viscosity materials or large batches of water-like fluids. All models maintain speeds from 20 to 350 rpm (20:1 ratio) and generate enough torque to mix highly viscous fluids.
    • Gear-drive mixers mount with 20°> offset tank clamp (included). Available as either an air-powered or electric mixer.
    • Select from three speed options; 20 to 350 rpm (20:1 ratio), 20 to 280 rpm (14:1 ratio), or fixed speed of 350 or 280 rpm. The 3⁄4-hp mixers generate plenty of torque for your high-viscosity applications.
Especificaciones
Velocidad De 20 a 280 rpm
Diámetro del eje (imperial) 0,75 in
Diámetro del eje (métrico) 19.05 mm
Incluye Eje 316 SS, propulsor 316 SS A-310 y eje hueco de accionamiento con tornillo de ajuste
Material acero inoxidable 316
Modelo EV6P75T2T48
Tipo de motor TEFC
par de torsión 2701 in oz