Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para LIGHT/TNFSF14 humano
Código de producto. 15435163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15435163 96 pruebas 1 set
17185589 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15435163
Marca: Invitrogen™ EHTNFSF14
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para LIGHT (TNFSF14) humano cuantifica el LIGHT hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la LIGHT hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para LIGHT humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La apoptosis, o muerte celular programada, ocurre durante la diferenciación celular normal y el desarrollo de organismos multicelulares. La apoptosis es inducida por ciertas citoquinas, incluyendo TNF (factor de necrosis tumoral) y el ligando Fas de la familia de TNF a través de su dominio de muerte que contiene receptores, TNFR1 (receptor del factor de necrosis tumoral 1) y Fas. Las señales de muerte celular son transducidas por moléculas adaptadoras que contienen dominio de muerte (DD) y miembros de la familia de proteasas de ICE (enzima convertidora de interleucina-1-beta)/CED-3 (receptor de muerte 3 de «C. elegans»). Recientemente se ha clonado una nueva molécula que contiene DD de ratón, humano y mono y se ha designado Daxx (proteína 6 asociada a la muerte). Daxx se une específicamente al dominio de muerte de Fas y mejora la apoptosis inducida por Fas y activa la vía de la quinasa N-terminal de Jun (JNK). Daxx se expresa ampliamente en tejidos fetales y adultos humanos y de ratón, lo que indica su importante función en las vías de señalización de Fas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O43557
Intervalo del ensayo 8,23-6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 15 pg
Intervalo de calibración De 15 pg/mL a 6000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL- 12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP- 1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 8740
Símbolo de gen CD258,HVEML,LIGHT,LTg
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo UNQ391/PRO726, CD258, HVEML, LIGHT, LTg, TR2
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min