Descripción
- Control digital
- Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de agitación de uso general
- La bandeja incluye una alfombrilla de goma antideslizante
- Retire la alfombrilla para montar una variedad de abrazaderas de matraces opcionales o gradillas para tubos de ensayo directamente en la bandeja
- Pantallas LED para velocidad y tiempo
- Control analógico
- Diseñado para laboratorios educativos o aplicaciones de agitación básicas
- Control del microprocesador de velocidad variable.
- Diseño de perfil bajo
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 3 mm |
| Exactitud del control de velocidad | ± 2 % de la velocidad programada |
| Intervalo de velocidad | De 100 a 1200 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 5 A |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +60 °C |
| Amperaje | 5 A |
| Admite | Microplacas, gradillas de microtubos |
| Certificaciones/conformidad | CE, TUV |
| Material | Plataforma de aluminio |
| Fondo (imperial) | 16,30 in |
| Mostrar más |