Learn More
OHAUS™ Agitador de uso general
Código de producto. 15782199 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Órbita:
3 mm
15 mm
Capacidad portante (métrico):
3,6 kg
Tipo de controlador:
Analógico
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita Capacidad portante (métrico) Tipo de controlador unitSize
15782199 3 mm 3,6 kg Digital cada uno
15792199 3 mm - Digital cada uno
15772199 15 mm 3,6 kg Analógico cada uno
15702209 15 mm 3,6 kg Digital cada uno
4 options
Código de producto. 15782199
Marca: OHAUS™ 30391900
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El agitador de uso general OHAUS™ está diseñado para aplicaciones con cargas más ligeras que requieren resultados precisos y repetibles.
  • Control digital
    • Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de agitación de uso general
    • La bandeja incluye una alfombrilla de goma antideslizante
    • Retire la alfombrilla para montar una variedad de abrazaderas de matraces opcionales o gradillas para tubos de ensayo directamente en la bandeja
    • Pantallas LED para velocidad y tiempo
  • Control analógico
    • Diseñado para laboratorios educativos o aplicaciones de agitación básicas
    • Control del microprocesador de velocidad variable.
    • Diseño de perfil bajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3 mm
Capacidad portante (métrico) 3,6 kg
Exactitud del control de velocidad ± 2 % de la velocidad programada
Intervalo de velocidad De 100 a 1200 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +60 °C
Amperaje 5 A
Tipo de producto Agitador, de uso ligero
Certificaciones/conformidad CE, TUV
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Material Plataforma de aluminio
Fondo (imperial) 16,30 in
Fondo (métrico) 41,30 cm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 29,9 x 22,2 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 41,3 cm x 26 cm x 10,8 cm
Altura (imperial) 4,30 in
Altura (métrico) 10,8 cm
Longitud (imperial) 16,30 in
Longitud (métrico) 41,30 cm
Anchura (imperial) 10,30 in
Anchura (métrico) 26,00 cm
Peso (imperial) 24 lb
Peso (métrico) 10,900 kg
Tipo de controlador Digital
Descripción Agitador, de uso ligero, SHLD0403DG, UE
Modelo SHLD0403DG
Tipo de motor Motor DC sin escobillas, Triple excéntrica
Intervalo del temporizador De 1 s a 160 h