Descripción
- Control digital
- Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de agitación de uso general
- La bandeja incluye una alfombrilla de goma antideslizante
- Retire la alfombrilla para montar una variedad de abrazaderas de matraces opcionales o gradillas para tubos de ensayo directamente en la bandeja
- Pantallas LED para velocidad y tiempo
- Control analógico
- Diseñado para laboratorios educativos o aplicaciones de agitación básicas
- Control del microprocesador de velocidad variable.
- Diseño de perfil bajo
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 15 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 3,6 kg |
| Intervalo de velocidad | De 40 a 300 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 5 A |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 40 °C |
| Amperaje | 2,5 A |
| Tipo de producto | Agitador, de uso ligero |
| Certificaciones/conformidad | CE, TUV |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Material | Plataforma de aluminio |
| Mostrar más |