Learn More
OHAUS™ Agitador de uso general
Código de producto. 15702209 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Órbita:
3 mm
15 mm
Capacidad portante (métrico):
3,6 kg
Tipo de controlador:
Analógico
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Órbita Capacidad portante (métrico) Tipo de controlador unitSize
15702209 15 mm 3,6 kg Digital cada uno
15792199 3 mm - Digital cada uno
15782199 3 mm 3,6 kg Digital cada uno
15772199 15 mm 3,6 kg Analógico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15702209 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30391914
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El agitador de uso general OHAUS™ está diseñado para aplicaciones con cargas más ligeras que requieren resultados precisos y repetibles.
  • Control digital
    • Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de agitación de uso general
    • La bandeja incluye una alfombrilla de goma antideslizante
    • Retire la alfombrilla para montar una variedad de abrazaderas de matraces opcionales o gradillas para tubos de ensayo directamente en la bandeja
    • Pantallas LED para velocidad y tiempo
  • Control analógico
    • Diseñado para laboratorios educativos o aplicaciones de agitación básicas
    • Control del microprocesador de velocidad variable.
    • Diseño de perfil bajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 15 mm
Capacidad portante (métrico) 3,6 kg
Exactitud del control de velocidad ± 2 rpm, por encima de 100 rpm ± 2 % de la velocidad programada
Intervalo de velocidad De 40 a 300 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +60 °C
Amperaje 5 A
Certificaciones/conformidad CE, TUV
Material Plataforma de aluminio
Fondo (imperial) 16,30 in
Fondo (métrico) 41,30 cm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 29,9 x 22,2 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 41,3 cm x 26 cm x 10,8 cm
Altura (imperial) 4,30 in
Altura (métrico) 10,8 cm
Longitud (imperial) 16,30 in
Longitud (métrico) 41,30 cm
Anchura (imperial) 10,30 in
Anchura (métrico) 26,00 cm
Peso (imperial) 24 lb
Peso (métrico) 10,900 kg
Tipo de controlador Digital
Descripción Agitador, de uso ligero, SHLD0415DG, UE
Modelo SHLD0415DG
Tipo de motor Motor DC sin escobillas, Triple excéntrica
Intervalo del temporizador De 1 s a 160 h