Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, Cy™5.5
Código de producto. 15369621
Change view
Click to view available options
:
Cy5.5; excitación/emisión: 4675/46 nm, 794/16 nm
Código de producto.
15369621 Cy5.5; excitación/emisión: 4675/46 nm, 794/16 nm
1 options
Código de producto. 15369621
Marca: Invitrogen™ AMEP4673
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Muestras fluorescentes de imágenes para una longitud de onda específica
  • Contiene cubos de luz LED exclusivos patentados
  • Muestras fluorescentes de imágenes para una longitud de onda específicaEl motor de luz produce alta intensidad en un trayecto de la luz corto, lo que ofrece una extraordinaria excitación de fluoróforo
  • Cada cubo contiene un LED, óptica de condensación y filtros con revestimiento duro
  • Intercambiables por el usuario y con reconocimiento automático del sistema
  • Trayecto de la luz más corto que permite una detección superior de las señales fluorescentes
  • Iluminación continua que permite obtener resultados uniformes
  • Bombilla con una vida útil de más de 50 000 horas que permite reducir los costes operativos
  • Intensidad de luz ajustable que ayuda a reducir la decoloración fotográfica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cubo de luz
Línea de productos EVOS
Para utilizar con (equipo) Contador de células automatizado Countess™ II FL, sistema de imagen EVOS™ M5000, sistema de imagen EVOS™ M7000.
Incluye Óptica de condensación, filtros con revestimiento duro, LED
Longitud de onda Ej.: 655/46 Em: 794/160
Fuente de luz Haluro de metal (bombilla)
Cantidad 1 unidad