Learn More
Abeba™ Zapatos Light 31126
Código de producto. 15688567
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15688567 35 1 par
15698567 36 1 par
15608577 37 1 par
15618577 38 1 par
15628577 39 1 par
15638577 40 1 par
15648577 41 1 par
15658577 42 1 par
15668577 43 1 par
15678577 44 1 par
15688577 45 1 par
15698577 46 1 par
15608587 47 1 par
15618587 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15688567 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 31126/35
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
  • Microfibra
  • Blanco
  • Suela exterior de PU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3559)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine con cordones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
Color Blanco
Material Microfibra
Tamaño 35
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 31126