Learn More
Abeba™ Zapatos Light 31026
Código de producto. 15628337
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15628337 35 1 par
15638337 36 1 par
15648337 37 1 par
15658337 38 1 par
15668337 39 1 par
15678337 40 1 par
15688337 41 1 par
15698337 42 1 par
15608347 43 1 par
15618347 44 1 par
15628347 45 1 par
15638347 46 1 par
15648347 47 1 par
15658347 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15628337 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 31026/35
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Microfibra
  • Blanco
  • Puntera de acero
  • Suela exterior de PU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3557)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine con cordones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Color Blanco
Material Microfibra
Tamaño 35
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 31026
Material del dedo del pie Acero