Learn More
Riley™ Ligera Eco Innovative Safety Eyewear without Single-Use Plastic LED Lens
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30242948
Change view
Click to view available options
:
LED
Código de producto.
30242948 LED
1 options
Código de producto. 30242948
Marca: Riley™ RLY00496
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The first to market safety eyewear without single use plastic. The super lightweight Ligera ECO combines maximum wearer fit and comfort with a sleek sports design. Supplied in a microfibre pouch.
  • Super lightweight 16.5 g
  • Sleek sports design - 10 base curve and integral nose piece
  • Dual moulded temples with TPE temple ends for maximum fit and comfort
  • Anti-Scratch and Anti-fog dual coated UV400 Lenses
  • Panoramic lenses offer full wraparound protection and optimum vision
  • High-impact resistance under extremes of temperature (-5°C to 55°C)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE , UKCA , EN 166:2001
Altura (imperial) 3.54 in.
Altura (métrico) 90 mm
Tipo de lente 2C-1.4 1 FT K N CE / Z87+ U6 L1.3 / I 1
Anchura (imperial) 0.79 in.
Anchura (métrico) 20 mm
Revestimiento de lente UV-treated
Color Verde
Tinción de lente Clear
Tipo de producto Gafas de seguridad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 280 x 20 x 90 mm
Para utilizar con (aplicación) Vehicle Repairs and Maintenance, Electrical Engineering and Maintenance, Infrastructure Engineering, Woodwork and Fabrication, General Maintenance
N.º por caja 200
Cantidad 10/Pk.
N.° por paquete 10
Tamaño Universal
Peso (imperial) 2 oz.
Peso (métrico) 58.5 mm
Material Policarbonato
Desechables Reusable
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV UV400
Frame Type Rimless
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Transparencia 1
Mechanical Strength F T