Learn More
JULABO™ Cubierta del baño articulada para baños de agua PURA™
Código de producto. 16266611
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
PURA™ 4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16266611
Marca: JULABO™ 9970580
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapa para cubetas plegable y transparente para PURA™ baño de agua up to 99.9°C. hasta 99.9°C. Protege contra la pérdida de agua por evaporación. La tapa para cubetas está fabricada con plexiglás y policarbonato.
  • Accesorio para baño de agua PURA™
  • Evitar la pérdida de agua por evaporación
  • Proteja las muestras de cualquier contaminación
  • De plexiglás y policarbonato
Especificaciones
Descripción Cubierta de baño articulada
Para utilizar con (equipo) PURA™ 4
Material Plexiglás y policarbonato