Learn More
Nickel Electro™ Tapa abatible de elevación
Código de producto. 15388151 Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baños sin agitación de 2 y 4 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15388151
Marca: Nickel Electro™ GL14AF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas tapas transparentes de plástico con un perfil alto permiten el uso prolongado del baño, justo en los bordes del depósito. La tapa abatible de elevación Nickel Electro™ no tiene puntos de goteo para contaminar las muestras y el diseño de la tapa garantiza que toda la condensación vuelva al baño.
  • La tapa está diseñada para permitir el uso completo de todo el ancho de un baño de agua con la altura más baja del hastial a 45 mm por encima del baño.
  • Esta característica permite colocar gradillas o matraces de tubos de ensayo a lo largo de todo el baño sin ensuciar la tapa, maximizando el área de trabajo del baño.
  • Diseñado pensando en el cliente, asegurando que donde se acumula condensación durante el uso no haya puntos de goteo que puedan estropear el trabajo en matraces abiertos en su baño de agua.
  • La evaporación del agua se reduce a temperaturas elevadas, manteniendo los niveles de agua en el baño de agua.
  • Cuando se utiliza un accesorio de termómetro TC-1, la temperatura se puede leer desde el termómetro con la tapa colocada.
  • La tapa encaja en el depósito asegurando que toda la condensación vuelva al baño y no por el costado hacia la parte superior de la mesa.
  • Reduce el consumo de energía y los costes de funcionamiento del baño de agua.
  • Asa aislada.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baños sin agitación de 2 y 4 l
Tipo Tapa de dos vertientes abatible