missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Signal-transducing molecule. May have a common pathway with IL6ST. The soluble form inhibits the biological activity of LIF by blocking its binding to receptors on target cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LIFR |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.41 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | LIFR |
| N.º de referencia del gen | P42702, P42703 |
| Alias de gen | CD118, LIF R, LIF receptor, LIFR, SJS2, STWS, SWS |
| Símbolos de los genes | LIFR |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?