Descripción
Signal-transducing molecule. May have a common pathway with IL6ST. The soluble form inhibits the biological activity of LIF by blocking its binding to receptors on target cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LIFR |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.41 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | LIFR |
| N.º de referencia del gen | P42702, P42703 |
| Alias de gen | CD118, LIF R, LIF receptor, LIFR, SJS2, STWS, SWS |
| Símbolos de los genes | LIFR |
| Mostrar más |