Learn More
LIFR Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16802085 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16802085 20 μL 20 microlitros
16892075 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16802085 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 227791AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Signal-transducing molecule. May have a common pathway with IL6ST. The soluble form inhibits the biological activity of LIF by blocking its binding to receptors on target cells.
Especificaciones
Antígeno LIFR
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.41 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica LIFR
N.º de referencia del gen P42702, P42703
Alias de gen CD118, LIF R, LIF receptor, LIFR, SJS2, STWS, SWS
Símbolos de los genes LIFR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LIFR Fusion Protein Ag18742
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16880, 3977
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG