missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LIFR alpha Antibody (32953), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB249PEATT594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
LIFR alpha Monoclonal antibody specifically detects LIFR alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| LIFR alpha | |
| Monoclonal | |
| PE/ATTO 594 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from ascites | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 32953 | |
| Flow Cytometry | |
| CD118, CD118 antigen, FLJ98106, FLJ99923, leukemia inhibitory factor receptor, leukemia inhibitory factor receptor alpha, LIF receptor, LIF-R, SJS2, STWS, SWS | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human LIF R alpha , Gln45-Ser833, Accession # P42702 | |
| 0.5 mL | |
| Immunology | |
| 3977 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido