Learn More
Purolite™ Enzimas inmovilizadas Lifetech™
Código de producto. 17079383
Change view
Click to view available options
Línea de productos:
CalB immo Plus
CalB immo Plus™ uso alimentario
CalB immo™ 8285
CalB immo™ 8806
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Kg
10 g
250 g
50 g
Product Code. Línea de productos Cantidad unitSize
17079383 CalB immo Plus 1 kg 1 Kg
17019393 CalB immo Plus™ uso alimentario 1 kg 1 Kg
17029393 CalB immo Plus™ uso alimentario 10 g 10 g
17029403 CalB immo™ 8806 250 g 250 g
17039393 CalB immo Plus™ uso alimentario 50 g 50 g
17049393 CalB immo Plus™ uso alimentario 250 g 250 g
17059393 CalB immo™ 8285 1 kg 1 Kg
17069393 CalB immo™ 8285 10 g 10 g
17079393 CalB immo™ 8285 50 g 50 g
17089393 CalB immo™ 8285 250 g 250 g
17099383 CalB immo Plus 50 g 50 g
17099393 CalB immo™ 8806 1 kg 1 Kg
12 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17079383
missing translation for 'mfr': Purolite™ LS02009144
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Lipasa inmovilizada en las sólidas resinas poliméricas y suministradas en forma seca. Se pueden utilizar para esterificaciones, amidaciones, transesterificaciones, separaciones quirales. Se pueden utilizar en agua, fase orgánica, sistemas bifásicos y fase de aceite.
  • Se utiliza en sistemas de disolventes orgánicos o sin disolventes
  • Esterificaciones (regio y estereoselectivas)
  • Transesterificación
  • Amidación
  • Modificación de grasas y aceites
  • Hidrólisis de ésteres
  • Alta estabilidad mecánica
  • Alta actividad enzimática
  • Estabilidad de disolvente orgánico
  • Disponibles en grandes volúmenes
  • Seguridad de suministro a diferentes escalas, desde kg a tonelada
  • La resina cumple con la ResAP(2004) 3
  • Halal y libre de TSE/BSE/GMO
Specifications
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tamaño de partículas 300-710 μm
Humedad <5%
Formulario Seco
Línea de productos CalB immo Plus
Cantidad 1 kg
Objetivo Actividad enzimática: > 9000 PLU/g en seco
Tipo Lipasa de Candida Antarctica B inmovilizada por adsorción en ECR1030M