Learn More
Purolite™ Resinas ECR Liftech™ para la inmovilización de enzimas, de 300 a 710 μm
Código de producto. 17009343
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de poro:
De 1200 a 1800 Å
De 220 a 340 Å
De 300 a 600 Å
De 400 a 650 Å
De 600 a 1200 Å
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de poro unitSize
17009343 1 kg De 1200 a 1800 Å 1 Kg
17009373 1 kg De 300 a 600 Å 1 Kg
17019323 250 g De 220 a 340 Å 250 g
17019383 250 g De 1200 a 1800 Å 250 g
17029323 1 kg De 220 a 340 Å 1 Kg
17029383 1 kg De 1200 a 1800 Å 1 Kg
17039333 250 g De 600 a 1200 Å 250 g
17039363 250 g De 1200 a 1800 Å 250 g
17049333 1 kg De 600 a 1200 Å 1 Kg
17049353 250 g De 600 a 1200 Å 250 g
17049363 1 kg De 1200 a 1800 Å 1 Kg
17049383 250 g De 400 a 650 Å 250 g
17059353 1 kg De 600 a 1200 Å 1 Kg
17059373 250 g De 600 a 1200 Å 250 g
17059383 1 kg De 400 a 650 Å 1 Kg
17069373 1 kg De 600 a 1200 Å 1 Kg
17079313 50 g - 50 g
17079323 250 g De 300 a 600 Å 250 g
17079353 250 g De 600 a 1200 Å 250 g
17089313 250 g - 250 g
17089323 1 kg De 300 a 600 Å 1 Kg
17089343 250 g De 300 a 600 Å 250 g
17089353 1 kg De 600 a 1200 Å 1 Kg
17099313 1 kg - 1 Kg
17099333 250 g De 1200 a 1800 Å 250 g
17099343 1 kg De 300 a 600 Å 1 Kg
17099363 250 g De 300 a 600 Å 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Código de producto. 17009343 Proveedor Purolite™ N.º de proveedor LS0124594
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las resinas ECR Lifetech™ son resinas poliméricas sólidas diseñadas para la investigación y la inmovilización industrial de enzimas. Disponibles para inmovilización covalente, iónica, de adsorción y afinidad.
  • Inmovilización enzimática por adsorción, covalente, IEX y afinidad
  • Alta estabilidad mecánica
  • Alta porosidad
  • Secado fácil después de la inmovilización
  • Adecuadas para la configuración de lotes y columnas
  • Óptimas para su uso en sistemas orgánicos sin disolventes/agua
  • Cumple con ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher y libre de TSE/BSE/GMO
Especificaciones
Intervalo de pH Desde 5 hasta 9
Tamaño de poro De 1200 a 1800 Å
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tamaño de partículas 300-710 μm
Humedad Del 70 al 80%
Tipo de funcionalidad/interacción Epoxi
Formulario Húmedo
Línea de productos Lifetech
Cantidad 1 kg
Tipo Metacrilato de epoxi
Formato White to Off-White Spherical Beads