Learn More
Purolite™ Resinas ECR Liftech™ para la inmovilización de enzimas, de 150 a 300 μm
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de poro:
De 1200 a 1800 Å
De 300 a 600 Å
De 600 a 1200 Å
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Descripción
- Inmovilización enzimática por adsorción, covalente, IEX y afinidad
- Alta estabilidad mecánica
- Alta porosidad
- Secado fácil después de la inmovilización
- Adecuadas para la configuración de lotes y columnas
- Óptimas para su uso en sistemas orgánicos sin disolventes/agua
- Cumple con ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher y libre de TSE/BSE/GMO
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | Desde 5 hasta 9 |
| Tamaño de poro | De 600 a 1200 Å |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Tamaño de partículas | 150-300 μm |
| Humedad | Del 62 al 72% |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Epoxi |
| Formulario | Húmedo |
| Línea de productos | Lifetech |
| Cantidad | 250 g |
| Tipo | Metacrilato de epoxi |
| Mostrar más |