Learn More
Purolite™ Resinas ECR Liftech™ para la inmovilización de enzimas, de 150 a 300 μm
Código de producto. 17009333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de poro:
De 1200 a 1800 Å
De 300 a 600 Å
De 600 a 1200 Å
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de poro unitSize
17009333 250 g De 600 a 1200 Å 250 g
17009363 250 g De 1200 a 1800 Å 250 g
17019333 1 kg De 600 a 1200 Å 1 Kg
17019353 250 g De 600 a 1200 Å 250 g
17019363 1 kg De 1200 a 1800 Å 1 Kg
17029353 1 kg De 600 a 1200 Å 1 Kg
17029373 250 g De 600 a 1200 Å 250 g
17039373 1 kg De 600 a 1200 Å 1 Kg
17049323 250 g De 300 a 600 Å 250 g
17059323 1 kg De 300 a 600 Å 1 Kg
17059343 250 g De 300 a 600 Å 250 g
17069333 250 g De 1200 a 1800 Å 250 g
17069343 1 kg De 300 a 600 Å 1 Kg
17069363 250 g De 300 a 600 Å 250 g
17079333 1 kg De 1200 a 1800 Å 1 Kg
17079363 1 kg De 300 a 600 Å 1 Kg
17089373 250 g De 1200 a 1800 Å 250 g
17099373 1 kg De 1200 a 1800 Å 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17009333 Proveedor Purolite™ N.º de proveedor LS01231192
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las resinas ECR Lifetech™ son resinas poliméricas sólidas diseñadas para la investigación y la inmovilización industrial de enzimas. Disponibles para inmovilización covalente, iónica, de adsorción y afinidad.
  • Inmovilización enzimática por adsorción, covalente, IEX y afinidad
  • Alta estabilidad mecánica
  • Alta porosidad
  • Secado fácil después de la inmovilización
  • Adecuadas para la configuración de lotes y columnas
  • Óptimas para su uso en sistemas orgánicos sin disolventes/agua
  • Cumple con ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher y libre de TSE/BSE/GMO
Especificaciones
Intervalo de pH Desde 5 hasta 9
Tamaño de poro De 600 a 1200 Å
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tamaño de partículas 150-300 μm
Humedad Del 62 al 72%
Tipo de funcionalidad/interacción Epoxi
Formulario Húmedo
Línea de productos Lifetech
Cantidad 250 g
Tipo Metacrilato de epoxi
Formato White to Off-White Spherical Beads