Includes
- 1 placa de calibración de fondo
- 1 placa de calibración de región de interés (ROI)
- 6 placas de calibración espectral con FAM™
- SYBR™ Green I
- Patrones de tintes VIC™ NED™ TAMRA™ y ROX™
- 2 placas de calibración de normalización
- 1 placa de verificación de instrumentos ARNasa P
Incluye placas de calibración para realizar una calibración espectral con tintes FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, NED™, placas para realizar la calibración de región de interés (ROI), calibración de normalización y para ejecutar una verificación de ARNasa P. La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de colorantes para su sistema ViiA™ 7 mejorarán los resultados con multiplexing mediante una representación más precisa de los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones completas.
Información de órdenes
Almacenar el kit entre - 5° y - 30 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Incluye: • 1 placa de calibración de fondo • 1 placa de calibración de ROI • 6 placas de calibración espectral con los patrones de colorante FAM, SYBR™ Green, VIC, NED, TAMRA y ROX • 2 de calibración de normalización • 1 placa de verificación de instrumentos ARNasa P. Almacenar el kit a entre -5 y -30 °C. |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, sistema ViiA™ 7 |
| Tipo de producto | Kit de instalación de calibración |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Cantidad | 1 kit |
| Tipo de calibración | Calibración espectral |