Learn More
Invitrogen™ Kit de adquisición de imágenes para determinar la viabilidad celular ReadyProbes™, azul/rojo
Descripción
Includes
3 x 2,5 ml de NucBlue Live, 3 x 2,5 ml de yoduro de propidio
El kit de adquisición de imágenes para determinar la viabilidad celular de ReadyProbes™ rojo/azul contiene el reactivo NucBlue™ Live (Hoechst 33342) y yoduro de propidio. Solo tiene que añadir 2 gotas de cada reactivo estable (a temperatura ambiente) a 1 ml de medio de crecimiento celular y, a continuación, determinar la viabilidad mediante el recuento de células totales frente a células muertas. El reactivo NucBlue™ Live tiñe los núcleos de todas las células y puede detectarse con un filtro DAPI estándar. El yoduro de propidio tiñe solo los núcleos de las células con integridad de membrana plasmática comprometida y se detecta con un conjunto de filtros estándar TRITC/RFP (naranja).
- El reactivo NucBlue™ Live: tiñe los núcleos de todas las células; detectado con un filtro DAPI estándar (excitación/emisión máxima: 360/460 nm)
- Yoduro de propidio: tiñe los núcleos de las células muertas con membrana plasmática en riesgo. Detectado con el conjunto de filtros estándar TRITC/RFP (naranja) (excitación/emisión máxima: 535/617 nm)
Sugerencias de uso
- El reactivo NucBlue™ Live y el yoduro de propidio pueden añadirse directamente a las células en un medio de crecimiento completo o en una solución tampón compatible.
- En la mayoría de los casos, 2 gotas/ml y un tiempo de incubación de 5 a 30 minutos producirán una tinción nuclear brillante. Sin embargo, puede ser necesario realizar ajustes para algunos tipos de células, condiciones y aplicaciones. En estos casos, basta con añadir más o menos gotas hasta que se obtiene la intensidad de tinción óptima.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células de mamíferos, células eucariotas |
| Color | Azul, rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 2° y 8 °C o a temperatura ambiente. |
| Descripción | Kit de adquisición de imágenes de viabilidad celular ReadyProbes, azul/rojo |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de la viabilidad celular |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Kit de adquisición de imágenes de viabilidad celular |
| Tipo de colorante | 3 x 2,5 ml de NucBlue™ Live; 3 x 2,5 ml de yoduro de propidio |
| Emission | 460, 617 nm |
| Mostrar más |