Learn More
Invitrogen™ iBind™ Window Cover
Código de producto. 15384825
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
15384825 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15384825
Marca: Invitrogen™ SLF1001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio para el dispositivo iBind Western
La cubierta se ajusta sobre la ventana de visualización para protegerlo de la luz durante las aplicaciones de detección fluorescente y sirve como indicador de cuándo se está utilizando el dispositivo.
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Para utilizar con (equipo) iBind™
Línea de productos iBind
Tipo Cubierta de ventana
Cantidad 1 unidad