Learn More
BRAND™ Películas de sellado para ciencias de la vida para PCR y almacenamiento
Código de producto. p-7229348 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio
Poliéster
Longitud (métrico):
16,5 cm
17,2 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Material Longitud (métrico) unitSize
17891242 Poliéster 17,2 cm paquete de 100
17801252 Aluminio 16,5 cm paquete de 100
2 options
Código de producto. 17891242
Marca: BRAND™ 701376
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Películas de sellado desmontables y despegables, ideales para PCR, ELISA y almacenamiento de muestras.
  • Gracias al adhesivo, la película se puede utilizar a temperaturas de hasta -80 °C
  • Resistente a DMSO y a disolventes comunes
  • Se puede retirar sin dejar ningún residuo para continuar con el trabajo sin problemas tras el transporte o almacenamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción Sealing film, PET, peelable
Material Poliéster
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
N.° de pocillos 96
Longitud (métrico) 17,2 cm
Anchura (métrico) 9 cm
Perforable No
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +120 °C
Forma del pocillo Redondo
Fit for Purpose Preparados para PCR