Learn More
Haldenwanger™ Tapas de crisoles de porcelana
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
28mm
32mm
35mm
52mm
60mm
68mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Para usar con crisoles de porcelana Haldenwanger
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Porcelana |
| Diámetro exterior (métrico) | 68mm |
| Product Type | Tapa de crisol |