Learn More
Labconco™ Tapas para liofilizadores FreeZone™
Código de producto. p-7078580 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acrílico
Para utilizar con (equipo):
Liofilizadores FreeZone™ de 2,5 l
Liofilizadores de consola freezone™ 6 l, 12 l y 18 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Para utilizar con (equipo) unitSize
15744188 Acero inoxidable Liofilizadores FreeZone™ de 2,5 l cada uno
16328816 Acrílico Liofilizadores de consola freezone™ 6 l, 12 l y 18 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15744188 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7207500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapas de repuesto para cámaras colectoras de liofilizadores FreeZone™.
Acero inoxidable, 10 pulg
  • La tapa de acero inoxidable tiene un diámetro de 10,12 pulg con un agujero de 3 pulg de diámetro
  • Tapa colectora opcional para liofilizadores FreeZone™ de 2,5 l
  • Para su uso con disolventes que atacan al arcilo, como el acetonitrilo
  • Incluye una junta de neopreno
Especificaciones
Tipo Tapa de cámara
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Liofilizadores FreeZone™ de 2,5 l
Incluye Junta de neopreno
Diámetro (imperial) 10,12 in
Altura (imperial) 1.25 in.
Altura (métrico) 3.18 cm
Longitud (imperial) 10.38 in.
Longitud (métrico) 26.37 cm
Peso con embalaje (imperial) 5 lb
Peso (imperial) 3 lb