Learn More
Haldenwanger™ Tapas para crisoles de porcelana
Código de producto. p-8000831
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Crisoles de 13 ml
Crisoles de 20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
12386487 Crisoles de 13 ml paquete de 10
12396487 Crisoles de 20 ml paquete de 10
2 options
Código de producto. 12386487
Marca: Haldenwanger™ L 79D/7A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para encajar en crisoles de porcelana Haldenwanger™.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Para usar con crisoles de porcelana
Especificaciones
Color Blanco
Material Porcelana
Para utilizar con (aplicación) Crisoles de 13 ml
Diámetro exterior (métrico) 43mm
Product Type Tapas para crisol