Learn More
Fisherbrand™ Tapas para desecador con nz 24/29
Product Code. 15524625 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Altura (métrico):
64 mm
89 mm
97 mm
111 mm
136 mm
Descripción:
Tipo: 100 mm
Tipo: 150 mm
Tipo: 200 mm
Tipo: 250 mm
Tipo: 300 mm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) Descripción unitSize
15524625 153 mm 64 mm Tipo: 100 mm cada uno
15574635 320 mm 111 mm Tipo: 250 mm cada uno
15574625 215 mm 89 mm Tipo: 150 mm cada uno
15524645 380 mm 136 mm Tipo: 300 mm cada uno
15524635 270 mm 97 mm Tipo: 200 mm cada uno
5 options
Product Code. 15524625
Only null left
Add to basket
Add to basket
Para uso con desecadores con nz 24/29
  • Para uso con desecadores con nz 24/29
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Specifications
Diámetro exterior (imperial) 153 mm
Tipo de producto Tapa
Descripción Tipo: 100 mm
Para utilizar con (equipo) Desecador
Altura (métrico) 64 mm