Learn More
Lidocaína, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3778233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10775971 10 g Frasco de vidrio 10 g
10350944 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10775971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 137250100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137-58-6 | C14H22N2O | 234.343 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-58-6
Fórmula molecular C14H22N2O
Peso molecular (g/mol) 234.343
Número MDL MFCD00026733
Clave InChI NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain
PubChem CID 3676
ChEBI CHEBI:6456
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
SMILES CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lidocaine
Punto de fusión 66.0°C to 69.0°C
% mín. CAS 96.5
Color Blanco a amarillo
% máx. CAS 100.0
Punto de ebullición 182.0°C (4.0 mmHg)
Cantidad 10 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5%
Índice Merck 15, 5535
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Porcentaje de pureza 97.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lidocaine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.