Learn More
Gilac™ Lid with Handle for Round Selective Sorting Dustbin
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cubo de basura de 50 L
Cubo de basura de 75 L
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Lid with handle for selective sorting dustbin.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Amarillo |
| Forma | Round |
| Para utilizar con (equipo) | Cubo de basura de 75 L |
| Tipo de producto | Dustbin Lid |