Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Lid - Acid Proof For 608/609-25, 608/609-30
Click to view available options
:
Multi-purpose Lid
Descripción
- Highest quality in stainless steel.
- Acid proof 316L/1.4404.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Container Lid |
| Capacidad (métrico) | None |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |